Documenti fondamentali
PHL84265
Tubeimoside II
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Tubeimoside B
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C63H98O30
Numero CAS:
Peso molecolare:
1335.43
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C3OC(=O)CC(CC(=O)OC4COC(OC5C(OC6C(C7C(C8C(C9(CC(C%11(C(CC(CC%11)(C)C)C9=CC8)C(=O)OC%10OCC(C(C%10OC(OC3C)C2O)O)O)O)C)(CC7)C)(CC6O)C)(CO)C)OC(C(C5O)O)CO)C(C4O)O)(O)C
InChI
1S/C63H98O30/c1-25-46-47(89-51-43(77)38(72)29(67)21-82-51)45(79)53(85-25)91-48-39(73)30(68)22-83-54(48)93-56(80)63-14-13-57(2,3)15-27(63)26-9-10-34-59(5)16-28(66)50(60(6,24-65)33(59)11-12-61(34,7)62(26,8)17-35(63)69)92-55-49(42(76)40(74)31(20-64)87-55)90-
GBWAAJJGXQJTTA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)