Key Documents
PHL84253
Puerarin 6"-xyloside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-xylosylglucoside)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)