PHL84099
Pseudotropine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
ψ-Tropine, (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3β-Tropanol, 3-Pseudotropanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)O)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8?
CYHOMWAPJJPNMW-DHBOJHSNSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84099-50MG | 4061842194490 |