PHL84061
Convolamine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Methylphyllalbine, Veratroyltropine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-18-12-5-6-13(18)10-14(9-12)22-17(19)11-4-7-15(20-2)16(8-11)21-3/h4,7-8,12-14H,5-6,9-10H2,1-3H3
AEFPCFUCFQBXDQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84061-10MG | 4061842062911 |