PHL83910
8-Shogaol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)CCC(=O)\C=C\CCCCCCC)O
InChI
1S/C19H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-17(20)13-11-16-12-14-18(21)19(15-16)22-2/h9-10,12,14-15,21H,3-8,11,13H2,1-2H3/b10-9+
LGZSMXJRMTYABD-MDZDMXLPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83910-5MG |