Documenti fondamentali
PHL83874
Methylophiopogonone A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)