Documenti fondamentali
PHL83540
Salvianolic acid D
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H18O10/c21-13-4-1-10(7-15(13)23)8-16(20(28)29)30-18(26)6-3-11-2-5-14(22)19(27)12(11)9-17(24)25/h1-7,16,21-23,27H,8-9H2,(H,24,25)(H,28,29)/b6-3+/t16-/m1/s1
KFCMFABBVSIHTB-WUTVXBCWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)