Key Documents
PHL83498
Epimedin A1
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Hexandraside F
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H50O20
Numero CAS:
Peso molecolare:
838.80
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)O5)=O)C5=C(CC=C(C)C)C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=C1
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)