Documenti fondamentali
PHL83415
γ-Aminobutyric acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2)3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Beilstein:
906818
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Major inhibitory neurotransmitter in brain; GABAA and GABAB receptor agonist; increases Cl conductance.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)