Documenti fondamentali
PHL82585
L-metionina
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Acido L-2-ammino-4-(metiltio)butanoico, Acido (S)-2-ammino-4-(metilmercapto)butirrico
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Beilstein:
1722294
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)