Documenti fondamentali
PHL82554
Gossypetin 3-methylether
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7,8-trihydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7,8-Pentahydroxy 3-methoxyflavone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.26
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=C2C(C(C(OC)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C16H12O8/c1-23-16-13(22)11-9(19)5-10(20)12(21)15(11)24-14(16)6-2-3-7(17)8(18)4-6/h2-5,17-21H,1H3
WLHKPDQFOBROCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)