Documenti fondamentali
PHL82536
Faradiol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,16β,18α,19α)-Urs-20-ene-3,16-diol, 16β-Hydroxypseudotaraxasterol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.72
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@]([C@]4(C([C@@]5([C@H](C([C@H](CC5)O)(C)C)CC4)C)CC3)C)(C1)C)[C@@H](C(=CC2)C)C)C
InChI
1S/C30H50O2/c1-18-11-14-28(6)24(32)17-30(8)20(25(28)19(18)2)9-10-22-27(5)15-13-23(31)26(3,4)21(27)12-16-29(22,30)7/h11,19-25,31-32H,9-10,12-17H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22?,23+,24+,25+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
BNHIQKVOPNHQKO-MIISSIQISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL82536-10MG