Documenti fondamentali
PHL80604
5-O-Methylvisamminol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O5/c1-8-5-10(17)14-12(20-8)7-11-9(15(14)19-4)6-13(21-11)16(2,3)18/h5,7,13,18H,6H2,1-4H3/t13-/m0/s1
DGFLRNOCLJGHLY-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)