Key Documents
PHL80560
Polyphyllin D
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Paridis saponin I, Paris I, Paris saponin I, Paris saponin Pa, Polyphillin D, Polyphyllin I, Saponin Pa
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H70O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
855.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)