Key Documents
PHL22641
Deguelin
new
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(−)-Deguelin, (7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6′,5′-e]pyran-7(7aH)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.42
Numero MDL:
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of activated Akt. Does not affect MAPK, ERK1/2, or JNK. Anticancer, chemoprotective agent.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)