Documenti fondamentali
PHL22330
Melatonin
new
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, Regulin, Slenyto, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Beilstein:
205542
Numero MDL:
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
116.5-118 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)