O7756
AOCS Low Erucic Rapeseed Oil
analytical standard, ampule of 100 mg
Sinonimo/i:
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E. Mix Rapeseed Oil, Rapeseed oil mixture, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Analita
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate