Documenti fondamentali
G1006871
TLC Analysis of Nucleosides on HPTLC Silica gel 60 RP-18 WF254s
application for TLC
About This Item
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Parametri analitici
plate: HPTLC pre-coated plate RP-18 WF 254s with concentrating zone (1.13124.0001)
eluent: [A] water; [B] ethanol; (95:5, A:B)
migration distance: 7 cm
chamber: normal chamber without chamber saturation
sample: 5 μL (0.005%)
detector: in situ evaluation with TLC/HPTLC scanner (Camag) UV 265 nm
Compatibilità
application for TLC
applicazioni
life science and biopharma
Analita
Descrizione
    Adenosine
    Guanosine
    Inosine
    Cytidine
    Uridine
    Adenosine, ≥99%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)