G006166
LC/MS Analysis of 2C Amines Drugs of Abuse on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
detector: 2.0 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
forensics and toxicology
Note legali
Analita
Colonna analitica
Componente della fase mobile
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)