G005972
Mobile Phase Optimization in the Analysis of Lysozyme on Zenix® SEC-300
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777028)
mobile phase: as indicated on figure
flow rate: 0.35 mL/min
temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: lysozyme, 1 mg/mL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)