G005876
LC/MS/MS Analysis of Vitamin D Metabolites on Ascentis® Express F5 (Monitored Ions)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53571-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5178 psi (357 bar)
column temp.: 40 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL, each compound 300 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Componente della fase mobile
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)