Documenti fondamentali
G005865
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Propionitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
condition: 6 mL hexane
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: vaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: propionitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Risultati analitici
Soybean oil was cleaned using Silica SPE and analyzed as 5% sample in acetone (w/v).
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    LLL
    OOO
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonnina o piastra per SPE
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)