G005817
LC/MS (TOF) Analysis of Antiarrhythmic Drugs and Metabolites on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; (5:95, A:B, pH 7.0 with formic acid)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), full scan, m/z 200-800
injection: 0.5 μL
sample: each compound, 300 ng/mL in 1% formic acid acetonitrile:water, 75:25
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)