Documenti fondamentali
G005696
LC/MS Analysis of Erythromycin Analogs on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 (titrated with formic acid); [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1247 psi (86 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+); SIR
injection: 5 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
This application shows the suitability of Ascentis Express Silica columns for the analysis of erythromycin analogs in aqueous normal phase/HILIC mode of chromatography. Other relatively hydrophobic aminoglycosides have also been shown to separate under these conditions.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Erythromycin ethyl succinate
    Erythromycin estolate
    Erythromycin
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)