G005606
HPLC Analysis of 2-AMP and Piroxicam on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH=3; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 1635 psi (113 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL Piroxicam and 10 μg/mL 2-AMP in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)