Key Documents
G005490
SFC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
About This Item
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: 20% methanol (0.1% MSA, methanesulfonic acid) in CO2
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for SFC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)