G005465
HPLC Analysis of Terfenadine Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] ethanol; [C] diethylamine; (98:2:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: 1 g/L in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Componente della fase mobile
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)