G005454
SFC Analysis of Aminoglutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
About This Item
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol containing 0.1% DEA in CO2; (75:25, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for SFC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)