G005444
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Fast Analysis
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (95:5)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 - 1000 m/z
sample: 1 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)