G005389
HPLC Analysis of an Energy Drink on Ascentis® Express RP-Amide (UV detection)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% TFA; [B] acetonitrile with 0.1% TFA
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1146 psi (79 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Risultati analitici
Note legali
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)