Documenti fondamentali
G005387
HPLC Analysis of an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC, 10 cm (UV Detection)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5 (titrated with acetic acid); [B] water; [C] acetonitrile; (9:1:90, A:B:C:)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)