G005373
HPLC Analysis of Antipsychotic Drugs on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate (in water); [B] 5 mM ammonium formate (in 95:5 methanol:water)
flow rate: 3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 - 1000 m/z
injection: 1 μL
sample: 200 μg/L in water
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)