G005347
HPLC Analysis of Tyrosine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Analita
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)