G005165
HPLC Analysis of Norgestrel Enantiomers on Astec® CYCLOBOND II
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND II, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (41020AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: norgestrel, 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Note legali
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)