Documenti fondamentali
G005160
HPLC Analysis of Coumachlor Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DM
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 DM, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20924AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: coumachlor, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Coumachlor, PESTANAL®, analytical standard
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)