Documenti fondamentali
G005072
GC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-PH
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (custom)
gradient: 130 °C, 2 °C/min to 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peaks 1 & 2: bupivacaine enantiomers
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Bupivacaine hydrochloride monohydrate, analytical standard, for drug analysis
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)