G005002
HPLC Analysis of Tröger′s Base Enantiomers on Astec® Cellulose DMP (LC/MS Mobile Phase)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] ammonium formate; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Applicazioni
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)