Documenti fondamentali
G004726
HPLC Analysis of Benzoin Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP-DP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Benzoin, purified by sublimation, ≥99.5%
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)