Documenti fondamentali
G004684
HPLC Analysis of Ancymidol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
agriculture
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Ancymidol
Colonna analitica
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)