Documenti fondamentali
G004667
HPLC Analysis of 2-Bromo-3-Methylbutyric Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate; [B] methanol; (15:85, A:B)
(alternate mobile phase of 0.1% ammonium acetate in methanol gives 3.5 and 4.3 min retention)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    2-Bromo-3-methylbutyric acid, 97%
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)