Documenti fondamentali
G004666
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13023AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Ketoprofen
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)