Documenti fondamentali
G004601
HPLC Analysis of α-Bromopalmitic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    2-Bromohexadecanoic acid, ≥99.0% (GC)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)