G004594
HPLC Analysis of Atrolactic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)