G004572
HPLC Analysis of t-BOC-Tyrosine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)