G004490
HPLC Analysis of Atenolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)