G004478
HPLC Analysis of Dorzolamide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
injection: 10 μL
mobile phase: [A] 3.81 mM ammonium trifluoroacetic acid; [B] methanol; (5:95, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)