Documenti fondamentali
G004386
GC Analysis of cis/trans C18:1, C18:2, and C18:3 FAME Isomers on SLB®-IL100
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-IL100, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28886-U)
oven: 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1 μL 50:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: Mixture of C18:1, C18:2, and C18:3 FAMEs in methylene chloride
applicazioni
agriculture
clinical
food and beverages
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)