G004245
LC/MS Analysis of Clenbuterol Enantiomers in Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T after SPE using HybridSPE®-Phospholipid
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ESI(+)
sample: clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Applicazioni
Colonna analitica
Colonnina o piastra per SPE
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.