Passa al contenuto
Merck
Tutte le immagini(1)

Key Documents

G003904

GC Analysis of Fuel Oil #1 on Equity-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis

suitable for GC

Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali


About This Item

tecniche

gas chromatography (GC): suitable

Parametri analitici

carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
detector: FID, 350 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: 0.1 μL, 300:1 split, 0.02 min pre-injection dwell time
liner: 2 mm I.D., straight
oven: 80 °C, 50 °C/min to 325 °C
sample: No.1 Fuel Oil standard, 20 mg/mL in methanol (47518-U)

applicazioni

petroleum

Note legali

Colonna analitica

N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo

Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.

Se ti serve aiuto, non esitare a contattarci Servizio Clienti

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica.