Documenti fondamentali
G001511
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C18, Preparative Scale
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 10 mm I.D., 10 μm particles (567208-U)
mobile phase: [A] (80:20), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (66:34), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
flow rate: 4.7 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 24.5 μL
sample: Cat. No. P2693
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)